Print…
3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzoic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, Prenyl Benzoate, 3-Methylbut-2-en-1-yl benzoate, Benzoic Acid Prenyl Ester
OR922563-25G OR922563-5G
APOSOR922563-25GEA 267 EUR
APOSOR922563-25G APOSOR922563-5G
3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
3-Methyl-2-butenyl benzoate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036570
Número CAS: 5205-11-8