Print…
4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922544-25G OR922544-5G
APOSOR922544-25GEA 0 EUR
APOSOR922544-25G APOSOR922544-5G
4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) 95%
4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₁₁H₂₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01017412
Número CAS: 54410-90-1