6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922503-1G
OR922503-250MG
APOSOR922503-1GEA
140
EUR
APOSOR922503-1G
APOSOR922503-250MG
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester
Fórmula:
C₆H₅ClN₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16250585 Número CAS: 89581-64-6 |