Print…
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 75.9 EUR
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Fórmula: CH₃NaO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040426
Número CAS: 149-44-0