Print…
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922420-25G OR922420-5G
APOSOR922420-25GEA 0 EUR
APOSOR922420-25G APOSOR922420-5G
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Fórmula: C₇H₉NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006365
Número CAS: 68922-18-9