Print…
Octylphosphonic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922324-100G OR922324-25G OR922324-1KG
APOSOR922324-100GEA 260 EUR
APOSOR922324-100G APOSOR922324-25G APOSOR922324-1KG
Octylphosphonic acid 97%
Octylphosphonic acid
Fórmula: C₈H₁₉O₃P
Ponto de Fusão: 93…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015841
Número CAS: 4724-48-5
UN: 3261
ADR: 8,II