Print…
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR922281-100G OR922281-25G
APOSOR922281-100GEA 831 EUR
APOSOR922281-100G APOSOR922281-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144731
Número CAS: 16518-64-2