Print…
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3-Dimethylcyclohexanol
OR922265-10G OR922265-1G OR922265-5G
APOSOR922265-10GEA 415 EUR
APOSOR922265-10G APOSOR922265-1G APOSOR922265-5G
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₆O
Peso Molecular: 128.21 g/mol
Ponto de ebulição: 181 °C
Densidade: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001444
Número CAS: 1502-24-5