Print…
Isobutamben (isobutyl 4-aminobenzoate) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Aminobenzoic acid isobutyl ester
OR922243-1G OR922243-25G OR922243-5G
APOSOR922243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR922243-1G APOSOR922243-25G APOSOR922243-5G
Isobutamben (isobutyl 4-aminobenzoate) 98%
Isobutamben (isobutyl 4-aminobenzoate)
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017110
Número CAS: 94-14-4