Isobutamben (isobutyl 4-aminobenzoate) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922243-1G
OR922243-25G
OR922243-5G
APOSOR922243-1GEA
21.9
EUR
APOSOR922243-1G
APOSOR922243-25G
APOSOR922243-5G
Isobutamben (isobutyl 4-aminobenzoate) 98%
Isobutamben (isobutyl 4-aminobenzoate)
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00017110 Número CAS: 94-14-4 |