Print…
Zinc formate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922222-25G OR922222-100G OR922222-500G
APOSOR922222-25GEA 29 EUR
APOSOR922222-25G APOSOR922222-100G APOSOR922222-500G
Zinc formate 95+%
Zinc formate
Fórmula: C₂H₂O₄Zn
Peso Molecular: 155.40 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050836
Número CAS: 557-41-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III