Print…
4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Aminopicolinonitrile
OR922209-1G OR922209-250MG
APOSOR922209-1GEA 128 EUR
APOSOR922209-1G APOSOR922209-250MG
4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
4-Aminopyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374351
Número CAS: 98139-15-2