Print…
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9222-1G OR9222-5G OR9222-250MG
APOSOR9222-1GEA 58 EUR
APOSOR9222-1G APOSOR9222-5G APOSOR9222-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 243…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08435874
Número CAS: 90924-06-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III