Print…
1-Nitro-2-naphthol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922194-1G OR922194-250MG
APOSOR922194-1GEA 0 EUR
APOSOR922194-1G APOSOR922194-250MG
1-Nitro-2-naphthol 95%
1-Nitro-2-naphthol
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021461
Número CAS: 550-60-7