Print…
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Methyl-2H-indazol-3-yl)methanol
OR922120-1G OR922120-250MG
APOSOR922120-1GEA 56.7 EUR
APOSOR922120-1G APOSOR922120-250MG
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol
Fórmula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060471
Número CAS: 58536-48-4