Print…
3-Butenyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 429 EUR
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butenyl acetate 95%
3-Butenyl acetate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086596
Número CAS: 1576-84-7