Print…
Eter bis(2-cloroetílico) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloroethyl ether
OR922075-100G OR922075-1KG OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA 109 EUR
APOSOR922075-100G APOSOR922075-1KG APOSOR922075-500G
Eter bis(2-cloroetílico) 95%
Eter bis(2-cloroetílico)
Fórmula: C₄H₈Cl₂O
Ponto de ebulição: 178 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000975
Número CAS: 111-44-4
UN: 1916
ADR: 6.1+3,II