Print…
Ethylene glycol monoisopropyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Isopropoxyethanol
OR922073-100G OR922073-1KG OR922073-500G
APOSOR922073-100GEA 109 EUR
APOSOR922073-100G APOSOR922073-1KG APOSOR922073-500G
Ethylene glycol monoisopropyl ether 95%
Ethylene glycol monoisopropyl ether
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002866
Número CAS: 109-59-1