Print…
2-Ethylphenyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922066-25G OR922066-5G
APOSOR922066-25GEA 522 EUR
APOSOR922066-25G APOSOR922066-5G
2-Ethylphenyl acetate 95%
2-Ethylphenyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093429
Número CAS: 3056-59-5