1-Naphthohydroxamic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922061-1G
OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA
250
EUR
APOSOR922061-1G
APOSOR922061-250MG
1-Naphthohydroxamic acid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059546 Número CAS: 6953-61-3 |