Print…
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922033-1G OR922033-25G OR922033-5G
APOSOR922033-1GEA 232 EUR
APOSOR922033-1G APOSOR922033-25G APOSOR922033-5G
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09701702
Número CAS: 326827-23-0