3-Methyl-5-phenylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922029-1G
OR922029-5G
APOSOR922029-1GEA
116
EUR
APOSOR922029-1G
APOSOR922029-5G
3-Methyl-5-phenylpyridine 95%
3-Methyl-5-phenylpyridine
Fórmula:
C₁₂H₁₁N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191465 Número CAS: 10477-94-8 |