Print…
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922010-1G OR922010-250MG
APOSOR922010-1GEA 372 EUR
APOSOR922010-1G APOSOR922010-250MG
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664778
Número CAS: 942-97-2