Print…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 0 EUR
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 170 °C
Ponto de Fusão: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015536
Número CAS: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III