Print…
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-methylenecyclobutanecarboxylate
OR921971-10G OR921971-1G OR921971-5G
APOSOR921971-10GEA 1270 EUR
APOSOR921971-10G APOSOR921971-1G APOSOR921971-5G
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01087180
Número CAS: 15963-40-3