Print…
3-Bromoisobutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921957-25G OR921957-5G
APOSOR921957-25GEA 109 EUR
APOSOR921957-25G APOSOR921957-5G
3-Bromoisobutyric acid 95%
3-Bromoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310530
Número CAS: 56970-78-6