Print…
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR921949-1G OR921949-5G
APOSOR921949-1GEA 0 EUR
APOSOR921949-1G APOSOR921949-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Fórmula: C₁₀H₁₃BrO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00192645
Número CAS: 10323-39-4