Print…
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3E,6E)-Nona-3,6-dien-1-ol
OR921740-10G OR921740-1G OR921740-5G
APOSOR921740-10GEA 0 EUR
APOSOR921740-10G APOSOR921740-1G APOSOR921740-5G
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers)
Fórmula: C₉H₁₆O
Peso Molecular: 140.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036601
Número CAS: 76649-25-7