Print…
Cyclopentanemethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR921604-1G OR921604-25G OR921604-5G
APOSOR921604-1GEA 125 EUR
APOSOR921604-1G APOSOR921604-25G APOSOR921604-5G
Cyclopentanemethylamine 98%
Cyclopentanemethylamine
Fórmula: C₆H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114081
Número CAS: 6053-81-2