Print…
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921584-1G OR921584-250MG
APOSOR921584-1GEA 719 EUR
APOSOR921584-1G APOSOR921584-250MG
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride 95%
3-Amino-5-chlorothiophene hydrochloride
Fórmula: C₄H₅Cl₂NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20926161
Número CAS: 1408076-06-1