Print…
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-6-methylpicolinonitrile
OR921514-1G OR921514-250MG
APOSOR921514-1GEA 59.6 EUR
APOSOR921514-1G APOSOR921514-250MG
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine
Fórmula: C₇H₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062828
Número CAS: 1079054-78-6