Print…
Isopropyl cyclohexanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Cyclohexanecarboxylic Acid Isopropyl Ester
OR921446-100G OR921446-25G
APOSOR921446-100GEA 377 EUR
APOSOR921446-100G APOSOR921446-25G
Isopropyl cyclohexanecarboxylate 95%
Isopropyl cyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058949
Número CAS: 6553-80-6