Print…
1,2-Dietoxietano 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 125 EUR
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Dietoxietano 95%
1,2-Dietoxietano
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 121 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009253
Número CAS: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II