Print…
2-Methylbutyraldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR921296-100G OR921296-25G
APOSOR921296-100GEA 154 EUR
APOSOR921296-100G APOSOR921296-25G
2-Methylbutyraldehyde 95%
2-Methylbutyraldehyde
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006984
Número CAS: 96-17-3
UN: 3371
ADR: 3,II