Print…
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921216-1G OR921216-250MG
APOSOR921216-1GEA 806 EUR
APOSOR921216-1G APOSOR921216-250MG
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
4-Chlorothiophene-2-methanol
Fórmula: C₅H₅ClOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17016116
Número CAS: 233280-30-3