Print…
Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921115-25G OR921115-5G OR921115-100G
APOSOR921115-25GEA 190 EUR
APOSOR921115-25G APOSOR921115-5G APOSOR921115-100G
Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Ethyl-2-cyanopropionate
Fórmula: C₆H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013812
Número CAS: 1572-99-2