Print…
Allyl chloroacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921089-100G OR921089-25G OR921089-5G
APOSOR921089-100GEA 0 EUR
APOSOR921089-100G APOSOR921089-25G APOSOR921089-5G
Allyl chloroacetate 95%
Allyl chloroacetate
Fórmula: C₅H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058936
Número CAS: 2916-14-5