Print…
3,5-Diisopropylpyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 60.9 EUR
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Fórmula: C₉H₁₆N₂
Ponto de Fusão: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671516
Número CAS: 17536-00-4