Print…
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethanethiosulphonic acid S-Sodium Salt
OR921031-100G OR921031-25G OR921031-5G
APOSOR921031-100GEA 429 EUR
APOSOR921031-100G APOSOR921031-25G APOSOR921031-5G
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
S-Sodium ethanethiosulphonate
Fórmula: C₂H₆O₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 31999-88-9