Print…
2-Morpholin-4-ylmethylbenzylamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9210-10G OR9210-1G OR9210-5G
APOSOR9210-10GEA 821 EUR
APOSOR9210-10G APOSOR9210-1G APOSOR9210-5G
2-Morpholin-4-ylmethylbenzylamine 95+%
2-Morpholin-4-ylmethylbenzylamine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655814
Número CAS: 91271-82-8