Print…
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920941-25G OR920941-5G
APOSOR920941-25GEA 65.4 EUR
APOSOR920941-25G APOSOR920941-5G
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid 95%
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004476
Número CAS: 3739-30-8