Print…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-1GEA 85.7 EUR
APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Fórmula: C₆H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008078
Número CAS: 3850-30-4