Print…
Benzyl chloroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
OR920707-100G OR920707-25G
APOSOR920707-100GEA 156 EUR
APOSOR920707-100G APOSOR920707-25G
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00157062
Número CAS: 140-18-1