8-Methoxyquinaldine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920706-1G
OR920706-5G
APOSOR920706-1GEA
40.6
EUR
APOSOR920706-1G
APOSOR920706-5G
8-Methoxyquinaldine 95%
8-Methoxyquinaldine
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00034436 Número CAS: 3033-80-5 |