Print…
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-1-yl)ethanone
OR920701-1G OR920701-250MG OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA 191 EUR
APOSOR920701-1G APOSOR920701-250MG APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Fórmula: C₇H₆N₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075383
Número CAS: 107866-54-6