Print…
5-Hydroxy-4-octanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Hydroxyoctan-4-one, 5-Hydroxy-4-octanone
OR920696-25G OR920696-5G
APOSOR920696-25GEA 122 EUR
APOSOR920696-25G APOSOR920696-5G
5-Hydroxy-4-octanone 95%
5-Hydroxy-4-octanone
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021928
Número CAS: 496-77-5