Print…
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR920675-1G OR920675-5G
APOSOR920675-1GEA 0 EUR
APOSOR920675-1G APOSOR920675-5G
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19440718
Número CAS: 22744-12-3