Print…
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Hydroxypropylcyclohexane, 3-Cyclohexylpropan-1-ol
OR920665-25G OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA 335 EUR
APOSOR920665-25G APOSOR920665-5G
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Fórmula: C₉H₁₈O
Peso Molecular: 142.24 g/mol
Ponto de ebulição: 223
Ponto de Fusão: -60
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001528
Número CAS: 1124-63-6