Print…
Sodium ethylxanthate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Sodium Xanthogenate, Ethylxanthic Acid Sodium Salt, Sodium O-Ethyl Dithiocarbonate
OR920544-100G OR920544-25G OR920544-5G
APOSOR920544-100GEA 683 EUR
APOSOR920544-100G APOSOR920544-25G APOSOR920544-5G
Sodium ethylxanthate 95%
Sodium ethylxanthate
Fórmula: C₃H₆OS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068314
Número CAS: 140-90-9