N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
Methyl N'-cyano-N-methylcarbamimidothioate
OR920511-25G
OR920511-5G
APOSOR920511-25GEA
382
EUR
APOSOR920511-25G
APOSOR920511-5G
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea 95%
N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea
Fórmula:
C₄H₇N₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078154 Número CAS: 5848-24-8 |